Documenti
G4923
Sigma-Aldrich
(E)-Guggulsterone
≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
(17E)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: soluble 5 mg/mL
Gruppo funzionale
ketone
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C1\C(=O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4-/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
WDXRGPWQVHZTQJ-AUKWTSKRSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Naturally occuring bioactive plant sterol isolated from the gum resin of guggul (Commiphora wightii). Antihyperlipidemic. Induces the expression of human CYP3A.. Guggulsterone potently reverses multi-drug resistance in a number of human cancer cell lines, extending the efficacy of chemotherapy.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3