580563
TCPOBOP
The most potent known member of the phenobarbital-like class of cytochrome P450 (CYP)-inducing agents.
Sinonimo/i:
TCPOBOP, 1,4-Bis[2-(3,5-dichloropyridyloxy)]benzene
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
RTECS - UT7145000
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1c(ncc(c1)Cl)Oc2ccc(cc2)Oc3ncc(cc3Cl)Cl
InChI
1S/C16H8Cl4N2O2/c17-9-5-13(19)15(21-7-9)23-11-1-2-12(4-3-11)24-16-14(20)6-10(18)8-22-16/h1-8H
BAFKRPOFIYPKBQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Cytochrome P450 (CYP)-inducing agents
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Moore, L.B., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 15122.
Tzameli, I., et al. 2000. Mol. Cell. Biol.20, 2951.
Forman, B.M., et al. 1998. Nature395, 612.
Honkakoski, P., et al. 1998. Mol. Pharmacol.53, 597.
Russell, A.L., et al. 1994. Int. J. Cancer58, 550.
Smith, G., et al. 1993. Biochem. J.289, 807.
Dargani, T.A., et al. 1990. Carcinogenesis11, 1153.
Poland, A., et al. 1980. Mol. Pharmacol.18, 571.
WGK 3