63670
(±)-Menthol
racemic, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Menthol, Racemic menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.8 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Qualità
racemic
P. ebollizione
216 °C (lit.)
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D