Documenti fondamentali
63660
Supelco
(−)-Menthol
analytical standard
Sinonimo/i:
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Beilstein:
1902293
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −50±1°, c = 10% in ethanol
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
~43 °C
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Descrizione generale
(-)-Menthol is a cyclic terpene alcohol that occurs in mentha species.It is responsible for their distinctive odor and flavor.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Important resolving agent for acids, recent applications include; Crystallization-induced asymmetric transformation of malonates ; Chiral auxiliary
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
(-)-Menthol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.14113
(-)-Menthol
DL-Menthol ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266507
DL-Menthol
L-Menthol natural, ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266523
L-Menthol
Levomenthol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP772
Levomenthol
Menthol: a refreshing look at this ancient compound
Patel T, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 57(5), 873-878 (2007)
J.-M. Brunel et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7313-7313 (1993)
N. Katagiri et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 227-227 (1988)
M. Ihara et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 9-9 (1988)
G. Solladie et al.
Synthesis, 173-173 (1987)
Protocolli
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol