Documenti fondamentali
BP772
Levomenthol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Beilstein:
1902293
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
menthol
Stato
crystalline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Levomenthol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Levomenthol Cream
  • Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    Pittogrammi
    Exclamation mark
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 1
    Punto d’infiammabilità (°F)
    201.2 °F - closed cup
    Punto d’infiammabilità (°C)
    94 °C - closed cup
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 4
    1 of 4
    DL-Menthol ≥95%, FCC, FG
    Sigma-Aldrich
    W266507
    DL-Menthol
    Menthol 99%
    Sigma-Aldrich
    M2772
    Menthol
    Ibuprofene ≥98% (GC)
    Sigma-Aldrich
    I4883
    Ibuprofene