EP5825732006
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 5 x 50 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom
Caratteristiche
capacity 5 x 50 mL conical tubes
skirt
for use with aerosol-tight lid
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825732006 (Global)
Parametri
3,027 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
120 mm
Diametro
31 mm
Compatibilità
for use with 750 mL round bucket
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)