EP5825748000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
Holds 14 mL tubes, pack of 2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom
Caratteristiche
Holds 14 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825748000 (Global)
Parametri
3,214 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
117 mm
Diametro
17.5 mm
Compatibilità
for use with 750 mL round bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5825748000-2EA | 4061835078615 |