Documenti fondamentali
EP5920753002
Eppendorf® Adapter
for 50 mL Oak Ridge tubes for rotor S-4xUniversal- Large
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
Holds 50 mL tubes
for 50 mL Oak Ridge tubes for rotor S-4xUniversal- Large
Confezionamento
set of 2 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920753002
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Universal-Large bucket
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)