Documenti fondamentali
EP5920746006
Eppendorf® Adapter for round-bottom tubes
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
Holds 9 mL tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920746006
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Universal-Large bucket
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)