EP5804747003
Buckets for Eppendorf® S-4-72 Rotor
round, capacity 250 mL, pack of 4
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Materiali
round
Confezionamento
pack of 4
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804747003 (Global)
tecniche
centrifugation: suitable
Capacità
250 mL
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)