Documenti fondamentali
EP5495508007
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-18x2-Kit, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns
FA-18x2-Kit
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5495508007
Parametri
15,060 max. RCF (18,565 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5425
Descrizione generale
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)