EP4861000710
Eppendorf®Xplorer® Plus
single-channel, adjustable, tip volume 1-20 μL, light gray
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
, universal plug set
Caratteristiche
adjustable
single-channel
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 4861000710
Volume puntale
1-20 μL
Batteria
lithium
Colore
light gray
Temperatura di conservazione
room temp
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)