Documenti fondamentali
BAH134160001
Dial calipers
L 222 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H13416-0001
Lunghezza
222 mm
Descrizione generale
Precision plastic calipers with Metric and English scales with 0.1 mm and 0.001 in. subdivisions. Use the thumb roller for precise measurements. Parallel jaws are 40 mm (1 ½ in.) deep.
  • Non scratching, non-conductive and corrosion resistant
  • Inside and outside jaws and round plastic rod depth gauge allow most measurements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)