74146
Sterile disks
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Blanc disks, Disks, sterile, Plain disks
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
paper
Sterilità
sterile
Stato
disc
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbe id | metabolite detection: suitable
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbe id | utilization test: suitable
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
bacteria
molds
yeasts
Descrizione generale
Can be used to test a variety of antibiotics, carbohydrates, substrates, antiseptics on bacteria in petri dishes. Soak a disc in a solution or apply some solution on the discs. Then let dry and place it in an inoculated agar plate. Each disc will absorb exactly the same amount of liquid.
Confezionamento
Sterile filter paper discs (25 pcs) of 10 mm diameter
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?