Z193194
Metric mini ruler
stainless steel, thickness × W × L 1 mm × 1 cm × 100 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Spessore × larg. × lung.
1 mm × 1 cm × 100 mm
Descrizione generale
Pocket size ruler.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z193194-1EA | 4061833299173 |