EP5427754008
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-48-11, aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427754008 (Global)
Parametri
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5430/5430R
Categorie correlate
Descrizione generale
- Fixed angle rotor holds 48 x 1.5/2.0 mL tubes.
- Features a QuickLock rotor lid for ergonomic lid locking.
- The aerosol-tight lock facilitates safe centrifugation of hazardous samples.
- Compatible with the 5430 and 5430R with serial numbers at or above 16,000.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)