EP5427712003
Eppendorf® Rotor F-45-30-11
incl. rotor lid, coated
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor lid, coated
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427712003
Parametri
14,000 max. RCF (20,817 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5340/5430R
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)