Documenti fondamentali
EP5804736001
Eppendorf® Rotor Lid
aluminum, aerosol tight, for FA-45-30-11 ONLY (= 5804 726.006)
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Materiali
aluminum
Caratteristiche
aerosol tight, for FA-45-30-11 ONLY (= 5804 726.006)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804736001
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Descrizione generale
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)