EP5804715004
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F45-30-11 30 x 1.5/2 ml, incl. aluminium lid
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
F45-30-11 30 x 1.5/2 ml, incl. aluminium lid
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804715004
Parametri
14,000 max. RCF (20,817 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)