EP5495500006
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-24x2, lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
lid
FA-24x2
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5495500006
Parametri
15,060 max. RCF (21,300 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5425
Categorie correlate
Descrizione generale
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Caratteristiche e vantaggi
- Aerosol tight rotor FA-24x2 for vessels, 24 x 1.5/2.0 ml
- Features aerosol-tight rotor lid
- Compatible with centrifuge 5425/R
- Autoclavable at 121 °C for 20 min
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)