Documenti fondamentali
EP5409715003
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
S-24-11-AT, aerosol-tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, with lid and wind shield
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with lid and wind shield
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5409715003 (Global)
Parametri
12,700 rpm
16,050 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5427R
Descrizione generale
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)