EP5409714007
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
F-45-48-PCR, non aerosol tight, to hold, 48 x 0.2 mL PCR tubes (or 6 x PCR strips)
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 48 x 0.2 mL PCR tubes (or 6 x PCR strips)
non aerosol tight
strip rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5409714007 (Global)
Parametri
10,500 rpm
11,710 × g max. RCF
tecniche
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5427R
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)