EP5409712004
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-48-11, with rotor lid, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
with rotor lid
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5409712004 (Global)
Parametri
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5427R
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)