EP5409706004
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5409706004 (Global)
Parametri
14,000 rpm
20,800 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5427R
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)