Documenti fondamentali
AXYT350CRS
Pipette tips
size 300 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, clear, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-350-C-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
300 μL
Volume
300 μL
Colore
clear
Caratteristiche e vantaggi
  • Made up of polypropylene
  • Fine-point pipette tip
  • Nonpyrogenic in nature and RNase-/DNase-free
  • Compatible with a wide range of single and multi-channel pipettors
  • Requires less force to load and eject with a secure fit due to flexible walls and a series of internal sealing rings
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AXYT350CRS