Z120758
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 350 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
wide-mouth
Giunto
Joints neck (70)
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Diam. int.
7.0 cm
Capacità
350 mL
Profondità × Alt. totale
12.5 cm × 15.7 cm
Categorie correlate
Descrizione generale
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z120758-1EA | 4061837596537 |