Documenti fondamentali
Z120774
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 665 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
wide-mouth
Giunto
Joints neck (70)
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Diam. int.
7.0 cm
Capacità
665 mL
Profondità × Alt. totale
19.5 cm × 24.1 cm
Descrizione generale
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)