Documenti fondamentali
Z120677
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
plastic mesh housing, capacity 1,900 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
wide-mouth
Giunto
Joints neck (120)
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Diam. int.
12.0 cm
Capacità
1,900 mL
Profondità × Alt. totale
19.0 cm × 25.2 cm
Descrizione generale
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z120677-1EA4061837596490