Documenti fondamentali
AXYT350C
Pipette tips
size 300 μL, clear, pkg of 10x1000tips/cs
Sinonimo/i:
Disposable Pipette Tips, Laboratory Pipette Tips, Pipette Tip Refills
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-350-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x1000tips/cs
Misura
300 μL
Volume
300 μL
Colore
clear
Categorie correlate
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)