Documenti fondamentali
SYNH200003
Synthware aluminum heat transfer block for round bottom flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Produttore/marchio commerciale
H200003
Descrizione generale
holds 5, 10 and 25mL round bottomflasks, one hold on the top for a standard thermometer.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)