33313-U
Heater block for 28 mm diameter vials
for use with 28 mm diameter vials
Sinonimo/i:
Heater block
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 28 mm diameter vials
for use with 40 mL vials ~ Device: Alumimun block
Caratteristiche e vantaggi
Use this aluminum block for heating/stirring during headspace SPME sampling of odors or other volatiles. Holds six 40 mL vials.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)