Documenti fondamentali
Z743483
Aluminum heating/cooling block
for 15.0 mL tubes, 12 holes
Sinonimo/i:
dry block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.12
Caratteristiche
for 15.0 mL tubes, 12 holes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CHAM-6050
Descrizione generale
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)