22620
Quinine
suitable for fluorescence, anhydrous, ≥98.0% (dried material, NT)
Sinonimo/i:
6′-Methoxycinchonidine
Saggio
≥98.0% (dried material, NT)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D −126±5°, c = 1% in chloroform
Impurezze
≤5% dihydroquinine (HPLC)
Perdita
≤1% loss on drying, 110 °C
Punto di fusione
173-175 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Fluorescenza
λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCB1(5243) , CYP2C9(1559) , CYP2D6(1565)
rat ... Cyp2d1(266684) , Cyp2d2(25053) , Cyp2d3(24303) , Cyp2d4v1(171522)
Descrizione generale
Applicazioni
- To study its in vitro antimalarial activity in combination with omeprazole.
- To analyze its effect on viscosity and friction of saliva.
- As a test agent to study its impact on the accumulation of the fluorescent P-glycoprotein (Pgp) substrates in P-glycoprotein overexpressing breast cancer cells.
- To study its influence on the pyramidal cell intrinsic properties, extracellular potassium transients, and epileptiform activity in vitro.
- As a reference compound to identify alkaloids by phytochemical screening of Deianira erubescens, Strychnos pseudoquina and Remijia ferruginea plants.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?