Documenti fondamentali
270601
Supelco
Cyclopentane
suitable for HPLC, ≥75% cyclopentane basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.13
Beilstein:
1900195
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
~2 (vs air)
Tensione di vapore
5.32 psi ( 20 °C)
Saggio
≥75% cyclopentane basis
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
682 °F
Limite di esplosione
8.7 %
tecniche
HPLC: suitable
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. ebollizione
50 °C (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 198 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.50
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 240-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Nota sulla preparazione
Glass distilled
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Amanda L Pitts et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(24), 8614-8625 (2014-05-16)
Carbon-hydrogen bond activation reactions of four cycloalkanes (C5H10, C6H12, C7H14, and C8H16) by the Cp'Rh(CO) fragments (Cp' = η(5)-C5H5 (Cp) or η(5)-C5Me5 (Cp*)) were modeled theoretically by combining density functional and coupled cluster theories, and their reaction rates were measured
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the
Protocolli
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane