29680
Cyclopentane
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
~2 (vs air)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
682 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
8.7 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
cyclopentene
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
n20/D 1.406
P. ebollizione
50 °C (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane