D151602
2,3-Dimethylbutane
98%
Sinonimo/i:
Diisopropyl
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4.54 psi ( 25.0 °C)(lit.)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
788 °F
Limite di esplosione
~7.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
P. ebollizione
58 °C (lit.)
Punto di fusione
−129 °C (lit.)
Densità
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis, structure, and properties of the condensation product of hexaoxocyclohexane with 2, 3-bis (hydroxyamino)-2, 3-dimethylbutane: Discusses the chemical synthesis and structural analysis of a novel compound derived from hexaoxocyclohexane and 2,3-dimethylbutane (EV Tretyakov, AO Tkacheva, 2014).
- Catalysts by design - Surface organometallic chemistry on oxide and metal for dehydrogenation of 2, 3-dimethylbutane: This paper details the development of a selective catalyst system for the dehydrogenation of 2,3-dimethylbutane, emphasizing the stability and efficiency of the catalyst (P Rouge, A Garron, S Norsic, C Larabi, N Merle, 2019).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal