459747
Cyclopentane
reagent grade, 98%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
~2 (vs air)
Tensione di vapore
5.3 psi ( 21 °C)
9.9 psi ( 38 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
682 °F
Limite di esplosione
8.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. ebollizione
50 °C (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Ellagitannins and Related Compounds from Penthorum chinense.: Cyclopentane is employed in the extraction and chemical analysis of ellagitannins from Penthorum chinense, showcasing its utility in the isolation and study of natural products. The research emphasizes cyclopentane′s role in facilitating the discovery of bioactive compounds with potential pharmaceutical applications (Era M et al., 2019).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane