8.18769
Cyclopentane
for synthesis
Sinonimo/i:
Cyclopentane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
346 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
380 °C
Potenza
11400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.5-8.7 % (v/v)
P. eboll.
49 °C
Punto di fusione
-93.3 °C
Temp. transizione
flash point -42 °C
Densità
0.75 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Di-Isatropolone C, a Spontaneous Isatropolone C Dimer Derivative with Autophagy Activity: Reports on a novel cyclopentane ring formation in the study of autophagy, highlighting synthetic potential in pharmacology (Fu et al., 2024).
- Dearomative (3+ 2) Cycloaddition of Indoles for the Stereoselective Assembly of Fully Functionalized Cyclopentanoids: Showcases the use of cyclopentane in creating complex cyclopentanoids for advanced organic synthesis (Qatran Al-Khdhairawi et al., 2024).
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.740 - 0.745
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup