Documenti fondamentali
8.18770
Sigma-Aldrich
Cyclopentane
for synthesis
Sinonimo/i:
Cyclopentane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
206-016-6
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
346 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥95% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
380 °C
Potenza
11400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.5-8.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
49 °C
Punto di fusione
-93.3 °C
Temp. transizione
flash point -42 °C
Solubilità
insoluble 0.156 g/L
Densità
0.75 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Di-Isatropolone C, a Spontaneous Isatropolone C Dimer Derivative with Autophagy Activity: Reports on a novel cyclopentane ring formation in the study of autophagy, highlighting synthetic potential in pharmacology (Fu et al., 2024).
  • Dearomative (3+ 2) Cycloaddition of Indoles for the Stereoselective Assembly of Fully Functionalized Cyclopentanoids: Showcases the use of cyclopentane in creating complex cyclopentanoids for advanced organic synthesis (Qatran Al-Khdhairawi et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.740 - 0.745
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup