Documenti fondamentali
1.15092
Supelco
Extrelut® NT Packing Material Refill pack
packing material for the production of large extraction columns
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Numero indice EU:
272-489-0
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
EXtrelut® NT, packing material for the production of large extraction columns
Livello qualitativo
tecniche
supported liquid extraction (SLE): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>450 °C
Solubilità
0.0037 g/L
Densità
2.36 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Extrelut® NT semplifica l′estrazione liquido-liquido nella sua forma più efficace utilizzando una fase solida a base di terra diatomacea di elevata purezza con fori ampi chimicamente inerte. Sono disponibili tre tipi di colonne in base al volume del campione: Extrelut NT1 può accogliere un massimo di 1 ml, Extrelut NT3 può accogliere 3 ml ed Extrelut NT20 può accogliere fino a 20 ml di campione.
Applicazioni
  • Rilevamento dei biomarcatori di insufficienza cardiaca BNP e NT-proBNP mediante etichette ottiche. Questa ricerca utilizza EXtrelut NT per l'estrazione e l'analisi dei biomarcatori di insufficienza cardiaca BNP e NT-proBNP. Lo studio evidenzia il ruolo di EXtrelut NT nel migliorare la sensibilità e l'accuratezza del rilevamento dei biomarcatori mediante etichette ottiche, fondamentale per la diagnosi precoce e il monitoraggio dell'insufficienza cardiaca (Goryacheva et al., 2022).
  • Valutazione delle prestazioni analitiche dei dosaggi di BNP e NT-proBNP sull'analizzatore Atellica CI 1900. Questo studio impiega EXtrelut NT per semplificare l'estrazione dei biomarcatori BNP e NT-proBNP da campioni di plasma e siero umani. La ricerca dimostra l'efficacia di EXtrelut NT nel garantire risultati precisi e riproducibili nei flussi di lavoro analitici ad alta produttività, convalidando le prestazioni dell'analizzatore Atellica CI 1900 nella diagnostica clinica (Rhea-McManus et al., 2023).
  • Rilevazione dell'NT-proBNP con un test a flusso laterale magnetico in un unico passaggio. Questo studio impiega EXtrelut NT per semplificare l'estrazione e la purificazione del biomarcatore NT-proBNP da campioni di sangue intero. La ricerca evidenzia il ruolo di EXtrelut NT nel raggiungimento di un'elevata sensibilità e un'elevata accuratezza nella rilevazione dell'NT-proBNP mediante un nuovo test magnetico a flusso laterale, fondamentale per la diagnostica al punto di cura dell'insufficienza cardiaca (Strohmaier-Nguyen et al., 2024).
  • Test a flusso laterale "da campione a risposta" con separazione plasmatica integrata e rilevamento dell'NT-proBNP. Questa ricerca impiega EXtrelut NT nello sviluppo di un test a flusso laterale "sample-to-answer" per il rilevamento di NT-proBNP. Lo studio sottolinea il ruolo della confezione nel garantire un'efficiente separazione del plasma e la rilevazione ad alta sensibilità dell'NT-proBNP nei campioni di sangue clinici, evidenziandone l'applicazione nei test al punto di cura (Strohmaier-Nguyen et al., 2024).
Risultati analitici
Aspetto: polvere granulare con buone proprietà reologiche (free flowing)
Densità bulk: 18,0 - 36,0 g/100 mL
Alcalinità (colonna Extrelut-20): <0,25mmol
Purezza
- assorbanza 280 nm:
≤ 0,109
- assorbanza 250 nm: ≤ 0,157
- assorbanza 230 nm: ≤ 0,300
- GC: picchi di contaminazione assenti o insignificanti
Note legali
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Celite&#174; 545 AW reagent grade
Supelco
20199-U
Celite® 545 AW
Articoli
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.