Documenti fondamentali
1.15093
Supelco
Extrelut® NT Packing Material Refill pack
for column fillings EXtrelut® NT 20
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Numero indice EU:
272-489-0
NACRES:
NC.07
Nome del prodotto
Confezione di ricarica EXtrelut® NT, for column fillings EXtrelut® NT 20
Livello qualitativo
tecniche
supported liquid extraction (SLE): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>450 °C
Solubilità
0.0037 g/L
Densità
2.36 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Extrelut® NT semplifica l′estrazione liquido-liquido nella sua forma più efficace utilizzando una fase solida a base di terra diatomacea di elevata purezza con fori ampi chimicamente inerte. Sono disponibili tre tipi di colonne in base al volume del campione: Extrelut NT1 può accogliere un massimo di 1 ml, Extrelut NT3 può accogliere 3 ml ed Extrelut NT20 può accogliere fino a 20 ml di campione.
Risultati analitici
test di purezza (assorbanza 280 nm): ≤ 0,040
test di purezza (assorbanza 250 nm): ≤ 0,080
test di purezza (assorbanza 230 nm): ≤ 0,130
Note legali
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.