Key Documents
1.15095
Supelco
Extrelut® NT 3 Pre-packed SLE Column
1-3 ml sample size, for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions
Sinonimo/i:
Dischi per estrazione in fase solida (SPE) NT 3
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
product name
EXtrelut® NT 3, pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (1-3 ml sample size)
Livello qualitativo
tecniche
supported liquid extraction (SLE): suitable
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
colonne preconfezionate per l′estrazione dei composti lipofili dalle soluzioni acquose (campione di 1-3 ml)
Risultati analitici
Aspetto: 50 colonne in vetro riempite con terra diatomacea pura
tempo di eluizione
- cannule di uscita 0,60/30 mm:
≤ 8 min
- cannule di uscita 0,70/30 mm: ≤ 6 min
test di purezza
- assorbanza 280 nm:
≤ 0,040
- assorbanza 250 nm: ≤ 0,080
- assorbanza 230 nm: ≤ 0,130
- GC: picchi di contaminazione assenti o insignificanti
Note legali
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.