Documenti fondamentali
270342
Sigma-Aldrich
2-Methylbutane
suitable for HPLC, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Isopentane
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.15
Beilstein:
1730723
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
11.17 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
788 °F
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
8.3 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.020% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.354 (lit.)
P. eboll.
30 °C (lit.)
Punto di fusione
-160 °C
Densità
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 192 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.07
λ: 240-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This solvent is glass distilled, submicron filtered and subjected to rigorous specification testing to provide lot-to-lot consistency.
Applicazioni
Designed for use with HPLC instrumentation and organic synthesis applications.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-51 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 338-338 (1999)
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 50-54 (1999)
Kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on a Pd/?-alumina catalyst.
Sarkar A, et al.
AIChE Journal, 52(3), 1142-1156 (2006)
Rotational Isomerism and Thermodynamic Functions of 2-Methylbutane and 2, 3-Dimethylbutane. Vapor Heat Capacity and Heat of Vaporization of 2-Methylbutane.
Scott DW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(4), 1707-1712 (1951)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 560-560 (1994)
Articoli
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
Protocolli
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal