320404
2-Methylbutane
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Isopentane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
11.17 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
788 °F
Limite di esplosione
8.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.354 (lit.)
P. eboll.
30 °C (lit.)
Punto di fusione
-160 °C
Densità
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-51 °C - closed cup