Key Documents
615838
Sigma-Aldrich
2-Methylbutane-d12
98 atom % D
Sinonimo/i:
Isopentane-d12
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2CDCD2CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Purezza isotopica
98 atom % D
Spostamento di massa
M+12
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-51 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)