606723
Methanol-12C
99.95 atom % 12C
Sinonimo/i:
Methyl-12C alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
13C-depleted
Purezza isotopica
99.95 atom % 12C
P. ebollizione
65.4 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[12CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+0
OKKJLVBELUTLKV-IGMARMGPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)