485500
Dimethyl sulfate-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Dimethyl-13C2 sulfate, Methyl-13C2 sulfate, Sulfuric acid dimethyl ester-13C2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
tecniche
protein expression: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3865 (lit.)
P. ebollizione
188 °C (lit.)
Punto di fusione
−32 °C (lit.)
Densità
1.355 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3]OS(=O)(=O)O[13CH3]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1+1,2+1
VAYGXNSJCAHWJZ-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
485500-1G | 4061832392226 |