175854
Malonic acid-d4
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Propanedioic-2,2-d2 acid-1,3-d2, Tetradeuteriomalonic acid
About This Item
Formula condensata:
CD2(CO2D)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
132-135 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1D2/hD2
OFOBLEOULBTSOW-BGOGGDMHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?