Documenti fondamentali
587710
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-2,2-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-2,2-d2, Glycine-2,2-d2, N-t-Boc derivative
About This Item
Formula condensata:
Boc-NHCD2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
86-89 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4D2
VRPJIFMKZZEXLR-APZFVMQVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)