Documenti fondamentali
708062
Sigma-Aldrich
Eicosanoic acid-20,20,20-d3
99 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Arachic acid-20,20,20-d3, Arachidic acid-20,20,20-d3, Arachidinic acid-20,20,20-d3
About This Item
Formula condensata:
CD3(CH2)18COOH
Peso molecolare:
315.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
74-76 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i1D3
VKOBVWXKNCXXDE-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)